Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 411.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1140.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 411.00
biological source
human milk
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
14,070 Da by calculation
concentration
>75 % protein (UV)
technique(s)
cell migration: suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL(lit.)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LALBA(3906)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder | description For use as a marker in SDS-PAGE | description ≥90% (PAGE), lyophilized powder |
| biological source human milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| technique(s) cell migration: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (PAGE) | assay - | assay ≥90% (PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... LALBA(3906) | Gene Information cow ... LALBA(281894) | Gene Information cow ... LALBA(281894) | Gene Information bovine ... LGB(280838) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?