L7252
Lactalbumin
Origine biologica
bovine
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... LALBA(281894)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)