L6795
LY311727
≥98% (HPLC), powder
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Ideatore
Eli Lilly
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCc1c(CC(N)=O)c2cc(OCCCP(O)(O)=O)ccc2n1Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H27N2O5P/c1-2-20-19(14-22(23)25)18-13-17(29-11-6-12-30(26,27)28)9-10-21(18)24(20)15-16-7-4-3-5-8-16/h3-5,7-10,13H,2,6,11-12,14-15H2,1H3,(H2,23,25)(H2,26,27,28)
OPWQYOUZRHDKBR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research