L4750
Dodecyl dodecanoate
Sinonimo/i:
Lauric acid lauryl ester, Lauryl laurate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H48O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)