L4268
Lipopolysaccharides from Klebsiella pneumoniae
purified by phenol extraction
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Klebsiella pneumoniae)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Purificato mediante
phenol extraction
Impurezze
<3% Protein (Lowry)
Colore
white to faint yellow
Solubilità
water: 4.90-5.10 mg/mL, slightly hazy to turbid, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenuto correlato
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.