Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’120.00 |
Informazioni su questo articolo
Form:
lyophilized powder
CHF 1’120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
Packaging
Packaged based on protein content.
Physical form
Contains sodium phosphate
Analysis Note
Highly purified.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized | form buffered aqueous suspension | form saline suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ~90% E1%/280 | composition - | composition - | composition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?