Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 530.00 |
100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1850.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 530.00
Quality Segment
biological source
Canavalia ensiformis
conjugate
Sepharose™ conjugate
form
buffered aqueous suspension
contains
20% ethanol as preservative
extent of labeling
10-16 mg per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥25 mg/mL binding capacity (thyroglobulin)
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Sepharose™ conjugate, buffered aqueous suspension | description agarose conjugate, Type VI, saline suspension | description FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder | description biotin conjugate, Type IV, lyophilized powder |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis |
| form buffered aqueous suspension | form saline suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| conjugate Sepharose™ conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate biotin conjugate |
| matrix Sepharose 4B | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
39 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?