L3410
Anti-Leptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Leptin Antibody, Leptin Antibody - Anti-Leptin antibody produced in rabbit, Anti-OB
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: 1:1,000 using human or mouse recombinant leptin
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using human recombinant leptin
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LEP(3952)
mouse ... Lep(16846)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry[1]
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?