Documenti fondamentali
L081000
Sigma-Aldrich
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
Sinonimo/i:
Methyl cyanide
Scegli un formato
180 L
CHF 8’050.00
CHF 8’050.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
180 L
CHF 8’050.00
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.03
CHF 8’050.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Formato
mixture
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)