L0511
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Sepharose™ conjugate, saline suspension
Sinonimo/i:
Lens culinaris agglutinin, LcH
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
Sepharose™ conjugate
Livello qualitativo
Forma fisica
saline suspension
Grado di funzionalizzazione
~2 mg per mL
Matrice
Sepharose 4B
Capacità
15 mg/mL binding capacity (porcine thyroglobulin)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.