Vai a
K7250
Kidney acetone powder porcine
Type II
Sinonimo/i:
Porcine Kidney Acetone Extract
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 318.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 318.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type II
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Kidney acetone powder porcine has been used to hydrolyze folates.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
164598P4439P6675
description
Type II
description
-
description
lyophilized powder, ≥100 DEA units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
Type II
type
-
type
-
type
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)