Documenti fondamentali
K4500
Sigma-Aldrich
Ketomalonic acid monohydrate
≥97.0%
Sinonimo/i:
Dihydroxymalonic acid, Mesoxalic acid, Oxopropanedioic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2O5 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97.0%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.OC(=O)C(O)(O)C(O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)