Vai a
75762
3-Deoxyglucosone
≥75% (TLC)
Sinonimo/i:
3-Deoxy-D-erythro-hexosulose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 245.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
CHF 245.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥75% (TLC)
form
solid
color
off-white to yellow-orange
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)C(=O)C[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-2-5-3(8)1-4(9)6(10)11-5/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+,6?/m0/s1
InChI key
UHPMJDGOAZMIID-OPAZFOKUSA-N
Application
3-Deoxyglucosone is used as a reference for the analysis and detection of glucose degradation products, glycating agents, generated by processes such as heat sterilization.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
31170T2751C7980
description
≥75% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (TLC), solid
assay
≥75% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
color
off-white to yellow-orange
color
white
color
white
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)