K1634
Karanjin from Pongamia glabra oil
Sinonimo/i:
Pongamol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)