Documenti fondamentali
K0879
Sigma-Aldrich
Kanamicina
powder, γ-irradiated
Sinonimo/i:
Kanamicina, Kanamicina A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36N4O11 · H2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Origine biologica
Streptomyces kanamyceticus
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Sterilità
γ-irradiated
Stato
powder
Potenza
≥700 μg per mg
Colore
white to off-white
pH
6.5-8.5(1% solution)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: aminoglycoside
Kanamycin, A from Streptomyces kanamyceticus[1] is a polycationic aminoglycoside[1] and a broad-spectrum antibiotic.[2] Structurally, it comprises hydroxyl and amino functional groups.[1]
Applicazioni
Kanamycin sulfate Streptomyces kanamyceticus has been used as an antibiotic component in Murashige and Skoog medium for the selection of tobacco tissue culture explants.[3] It has also been used as an antibiotic in Luria broth for culturing Escherichia coli K-12 strain MG1655 cells for secretion assay[4] and E. coli TV1061 cells for immobilization studies.[5]
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Il prodotto agisce legandosi alla subunità ribosomiale 70S, inibendo la traslocazione e suscitando errori di codifica.
Modalità di resistenza: gli enzimi che modificano gli aminoglicosidi, inclusi acetiltransferasi, fosfotransferasi, nucleotidiltransferasi, possono alterare l′antibiotico, impedendogli di interagire con i ribosomi.
Spettro antimicrobico: La kanamicina solfato è efficace nei confronti dei batteri gram negativi e gram positivi e del micoplasma.
Kanamycin′s hydroxyl and amino functional groups are crucial for its membrane action functionality. However, it also exhibits toxicity towards mammalian cells.[1] It prevents contamination in cell culture as well as a selective agent for bacteria with kanamycin resistance.
Principio
Kanamycin binds to the 30S ribosomal subunit and inhibits protein synthesis, leading to cell death.
Nota sulla preparazione
Prepare stock solution directly in the vial with sterile water to a final concentration of 10mg/mL. Stock solution should be stored at 2-8°C.
Prodotti correlati
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kevin M Krause et al.
Cold Spring Harbor perspectives in medicine, 6(6) (2016-06-03)
Aminoglycosides are natural or semisynthetic antibiotics derived from actinomycetes. They were among the first antibiotics to be introduced for routine clinical use and several examples have been approved for use in humans. They found widespread use as first-line agents in
Shoot Regenerative Capacity Assays in Arabidopsis and Tobacco
Tian-QiZ and Jia-Wei W
Bio-protocol, 6(5) (2016)
Torsten John et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(11), 2242-2252 (2017-08-30)
Biological membranes are natural barriers to the transport of molecules and drugs within human bodies. Many antibacterial agents need to cross these membranes to reach their target and elicit specific effects. Kanamycin A belongs to the family of aminoglycoside antibiotics
Tim Axelrod et al.
Talanta, 149, 290-297 (2016-01-01)
Toxicants in water sources are of concern. We developed a tool that is affordable and easy-to-use for monitoring toxicity in water. It is a biosensor composed of disposable bioreporter pads (calcium alginate matrix with immobilized bacteria) and a non-disposable CMOS
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.