J2753
JWH-133
solid
Sinonimo/i:
3-(1,1-Dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-THC, 3-(1,1-Dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white
Solubilità
DMSO: <0.16 mg/mL
H2O: <0.28 mg/mL
ethanol: 11 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(C)(C)c1ccc2[C@@H]3CC(C)=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
Informazioni sul gene
human ... CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)