04-1667
Rabbit-Anti-Human IgG4 Antibody, clone RM120
clone RM120, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RM120, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: The specificity and reactivity of a representative lot was confirmed by ELISA analyses.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Qualità
Western Blotting Analysis (WB): 2 μg/mL of this antibody detected human IgG in human, mouse, rat, and goat IgG.
Descrizione del bersaglio
mouse, rat, or goat IgG.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash