Documenti
MAB2514
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina α5β1, clone BMB5
ascites fluid, clone BMB5, Chemicon®
Sinonimo/i:
VLA-5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BMB5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA5(3678)
Categorie correlate
Specificità
L'anticorpo MAB2514 è stato indotto contro l'integrina VLA-5 (alfa5beta1) di topo, un recettore per la fibronectina. L'anticorpo è stato preparato mediante fusione di cellule di milza di un ratto Fisher immunizzato con cellule P19 di carcinoma embrionale murino con cellule di mieloma P3X63Ag9.653. La specificità dell'anticorpo è stata accertata in base alla sua capacità di immunoprecipitare gli eterodimeri di alfa5beta1 da cellule marcate in superficie con (125)-I, dalla deplezione reciproca dell'antigene VLA-5 in un lisato cellulare ottenuta con un antisiero indotto contro il dominio citoplasmatico della subunità a5 dell'integrina in cellule note per esprimere tale integrina. Le linee cellulari testate per l'espressione di alfa5beta1 sono: cellule P19, cellule B16F1 di melanoma murino, cellule di carcinoma a cellule squamose (SCC) murino e timociti. La caratterizzazione per immunoprecipitazione è stata effettuata come di consueto con gel SDS-PAGE al 6% in condizioni non riducenti.
Immunogeno
L'anticorpo è stato preparato mediante la fusione di cellule di milza di ratto Fisher immunizzato con cellule P19 di carcinoma embrionale murino con cellule di mieloma P3X63Ag9.653.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Inibizione dell'adesione cellulare alla fibronectina: 10 μg/mL
Si noti che quando è coinvolta l'adesione cellulare alla fibronectina in cui intervengono altri recettori per la fibronectina, come l'integrina VLA-4 (alfa4beta1), l'inibizione dell'adesione cellulare da parte del solo BMB5 potrebbe non essere completa.
Immunoprecipitazione da lisato equivalente a 10E6 cellule: 2 μg
Citometria a flusso: 10μg/mL
Western blotting (gel non denaturante)
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-integrina α5β1, clone BMB5, è convalidato per la rivelazione dell′integrina α5β1 nei saggi di FC, IP, WB, IH, FUNC.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Stato fisico
Liquido, senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare congelato a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
María Guadalupe Salgado-Lora et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-02)
Changes in the levels of reproductive hormones compromise the bovine innate immune response (IIR). Changes in 17β-estradiol (E2) and prolactin (bPRL) levels affect the IIR of bovine mammary epithelial cells (bMECs), the target tissue of these hormones. In this work
Ivan Medina-Estrada et al.
Mediators of inflammation, 2016, 6120509-6120509 (2016-04-02)
17β-Estradiol (E2), the predominant sexual hormone in females, is associated with the modulation of the innate immune response (IIR), and changes in its levels at parturition are related to intramammary infections, such as mastitis. In bovine mammary epithelial cells (bMECs)
Decipher the dynamic coordination between enzymatic activity and structural modulation at focal adhesions in living cells.
Lu, S; Seong, J; Wang, Y; Chang, SC; Eichorst, JP; Ouyang, M; Li, JY; Chien, S; Wang, Y
Scientific Reports null
Nayeli Alva-Murillo et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 78-78 (2017-04-01)
Bovine mammary epithelial cells (bMECs) contribute to mammary gland defense against invading pathogens, such as Staphylococcus aureus (intracellular facultative), which is recognized by TLR2. In a previous report, we showed that sodium octanoate [NaO, a medium chain fatty acid (C8)]
Yuefei Lou et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 21(1), 85-85 (2023-09-16)
Adhesion of the implanting blastocyst involves the interaction between integrin proteins expressed by trophoblast cells and components present in the basement membrane of the endometrial luminal epithelium. Although several factors regulating integrins and their adhesion to fibronectin are already known