H9664
Anti-HMGB1 (HMG1) (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Amphoterin, Anti-High mobility group box 1, Anti-High mobility group protein 1
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 25 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10 μg using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde-Triton fixed PC12 cultured cells.
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 3T3 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)