H8509
β-Hydroxybutyrate Dehydrogenase from Rhodopseudomonas sphaeroides
Type V, lyophilized powder, 250-750 units/mg protein
Sinonimo/i:
(R)-3-Hydroxybutanoate:NAD+ oxidoreductase, 3-HBDH
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type V
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
250-750 units/mg protein
Purificato mediante
chromatography
Attività estranea
lactate dehydrogenase ≤0.05%
malate dehydrogenase ≤0.1%
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3