H6904
6β-Hydroxycortisol
≥98%
Sinonimo/i:
4-Pregnene-6,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC12CCC(=O)C=C1C(O)CC3C4CC[C@](O)(C(=O)CO)C4(C)CC(O)C23
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12?,13?,15?,16?,18?,19?,20?,21-/m0/s1
GNFTWPCIRXSCQF-JFQOUMBGSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3