H6261
10-Hydroxydecanoic acid
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
NSC 15139
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)9CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (GC)
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
- Synthesis of copolymers of acrylamide and sodium acryloyloxydecanoate
- Macrolactonization for preparation of Sansalvamide A
- Studies of chain length selectivity for cutinase catalyzed polycondensation reactions
- Ruthenium-catalyzed esterification followed by macrocyclization
- Synthesis of anhydrides and esters
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?