Documenti fondamentali
670855
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-pentanol
technical, ≥80% (GC)
Scegli un formato
5 G
CHF 99.50
CHF 99.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 99.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 99.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.482
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCCCBr
InChI
1S/C5H11BrO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
WJVQJXVMLRGNGA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 - 122.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 - 50 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Tian Hua et al.
Cell, 180(4), 655-665 (2020-02-01)
Human endocannabinoid systems modulate multiple physiological processes mainly through the activation of cannabinoid receptors CB1 and CB2. Their high sequence similarity, low agonist selectivity, and lack of activation and G protein-coupling knowledge have hindered the development of therapeutic applications. Importantly