H4884
Hippuryl-His-Leu acetate salt
Sinonimo/i:
N-Benzoyl-Gly-His-Leu
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.C2H4O2/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;1-2(3)4/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H3,(H,3,4)/t16-,17-;/m0./s1
NSEVQQKNHZCIKL-QJHJCNPRSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACE(1636) , ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421) , ACE2(70008) , ACE3(498012)
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3