Documenti fondamentali
859052
Sigma-Aldrich
N-Hippuryl-His-Leu hydrate
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-Hippuryl-L-histidyl-L-leucine hydrate
Scegli un formato
50 MG
CHF 88.40
CHF 88.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 88.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N5O5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.47 (anhydrous basis)
Beilstein:
5664178
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
N-Hippuryl-His-Leu hydrate, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −41°, c = 1 in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
108-110 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
Amino Acid Sequence
NBz-Gly-His-Leu
Substrati
Substrate for angiotensin converting enzyme.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)