Documenti
H4542
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*3 (I359L), human
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Descrizione
purified, soluble
Forma fisica
liquid
Attività specifica
3-56 units/mg protein
PM
54423.1 g/mol
Concentrazione
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL
6-14 nmol/mg protein (specific content)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CYP2C9(1559)
Descrizione generale
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Definizione di unità
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2