This human serum used to prepare this product is from a pool of approximately 50 donors.
C9473
Complement Serum Standard human
aqueous solution
Sinonimo/i:
Human Complement Serum
Scegli un formato
CHF 531.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 531.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
aqueous solution
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
This product is from a pool of how many donors?
1 answer-