GHS332
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
6 g/L
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1