Documenti fondamentali
GENA9310-1ML
Mouse IgG HRP Linked F(ab′)2 Fragment
Cytiva NA9310-1ML
Sinonimo/i:
F(ab′)2 fragment
Scegli un formato
1 ML
CHF 809.00
CHF 809.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 809.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
CHF 809.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva NA9310-1ML
Colore
Colorless
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Caratteristiche e vantaggi
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
ECL is a trademark of Cytiva
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)