Documenti fondamentali
GE28938445
GE IPGbox
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9384-45
Cytiva Article No. 28-9384-45
Descrizione generale
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)