Documenti fondamentali
GE80-6467-79
GE equilibration tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80-6467-79
Cytiva Article No. 80-6467-79
Categorie correlate
Descrizione generale
Provides a convenient means of equilibrating 18 cm or 24 cm long immobilized pHgradient gel (IPG) strips.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)