GE17-5478-15
HiTrap® Protein L
Cytiva 17-5478-15, pack of 1 × 5 mL
Sinonimo/i:
HiTrap Protein L, Protein L column
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
Confezionamento
pack of 1 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5478-15
Condizioni di stoccaggio
(20% Ehtanol)
Parametri
5 bar
Diam. int. colonna
16 mm
Matrice
rigid, highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Intervallo di esercizio
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for the capture of a wide range of antibody fragments such as antigen-binding fragments (Fabs), domain antibodies (dAbs), and single-chain variable fragments (scFvs).
- Enables a platform approach to antibody fragment purification.
- High binding capacity, low ligand leakage, and selectivity for a broad range of antibody fragments reduces process time and amount of resin.
- Convenient for process development, as well as small-scale purification.
- HiTrap™ format enables easy connection to a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA™ system.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to purify antibody fragments by affinity chromatography using Capto L products from Cytiva.