GE17-5478-51
HiTrap® Protein L
Cytiva 17-5478-51, pack of 5 × 1 mL
Sinonimo/i:
HiTrap Chromatography Column, Protein L Column
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5478-51
Condizioni di stoccaggio
(20% Ehtanol)
Parametri
5 bar
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
rigid, highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Intervallo di esercizio
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Captures a wide range of antibody fragments
- Allows a platform approach for the purification of antibody fragment
- Offers low ligand leakage, high binding capacity, and selectivity for a broad range of antibody fragments
- Reduces process time and amount of resin
- Suitable for process development and small-scale purification
- HiTrap® format easily connects to a syringe, peristaltic pump, or chromatographic equipment, such as an ÄKTA® system.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to purify antibody fragments by affinity chromatography using Capto L products from Cytiva.