GE17-5196-01
HiTrap® Octyl Fast Flow
Cytiva 17-5196-01, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
octyl
Confezionamento
pack of 5 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5196-01
Parametri
<20 mL/min flow rate
42 psi
Dimensioni del letto
16 mm × 25 mm
Volume del letto
5 mL
Diam. int. colonna
16 mm
Matrice
4% cross-linked agarose
Dimensione particelle
45-165 μm
Diametro medio
90 μm
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
3-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Provide convenient and fast small-scale Protein purifications.
- Octyl Sepharose™ 4 Fast FLow is a well-established, standard aliphatic HIC medium for capture and intermediate purification.
- Flexible design for use with syringes, single laboratory pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
- High fLow rates and high capacities.
- Excellent and easy scale-up achieved by connecting several HiTrap® columns in series or using HiPrep™ columns.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)