Documenti fondamentali
GE17372212
HiTrap® Capto AVB
pkg of 1 × 5 mL, Cytiva 17372212
Sinonimo/i:
Affinity Purification Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17372212
Parametri
20 mL/min max. flow rate
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Capto AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production. The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and allows for an increased productivity.
Caratteristiche e vantaggi
  • Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
  • Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
  • High selectivity and excellent scalability
Note legali
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)