GE17-5441-22
HiTrap® Capto™ S
Cytiva 17-5441-22, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
sulfonate group
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5441-22
Parametri
<4 mL/min flow rate
42 psi
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Diametro medio
90 μm (d50v)
cleaning
3-14
Intervallo di esercizio
4-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High-throughput medium for capture and intermediate purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Strong sulfoethyl(S) cation exchanger.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.