Documenti fondamentali
GE17-0810-01
Phenyl-Sepharose CL-4B
Cytiva 17-0810-01, pack of 200 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
phenyl
Caratteristiche
autoclavable 121°C for 30 min
Confezionamento
pack of 200 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0810-01
Matrice
4% cross-linked agarose
Dimensione particelle
45-165 μm
Diametro medio
90 μm
cleaning in place
4-12
Intervallo di esercizio
3-12
Capacità
binding capacity(HSA (Mr 68 000) 15-20 mg/ml drained medium, ß-lactoglobulin (Mr 18 000) 3-5 mg/ml drained medium)
Descrizione generale
Phenyl-Sepharose CL-4B is a well-proven aromatic medium for hydrofobic interaction chromatography (HIC).
Caratteristiche e vantaggi
  • Phenyl immobilized on 4% cross-linked agarose.
  • Aromatic ligand.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol or 0.1 M NaOH)
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)