GE17-0220-02
CM-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0220-02, pack of 500 g
Sinonimo/i:
C-50 Chromatography Resin, CM-Sephadex
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
carboxymethyl
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Caratteristiche
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0220-02
Condizioni di stoccaggio
dry media
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Intervallo di esercizio
2-12
Capacità
binding capacity
Compatibilità
none detected for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Caratteristiche e vantaggi
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)