G6014
rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hydrate
≥75% (enzymatic)
Sinonimo/i:
DL-α-Glycerophosphate disodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥75% (enzymatic)
Impurezze
~6 mol/mol water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
OFNNKPAERNWEDD-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3