G5798
[10]-Gingerol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)- 5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-tetradecanone, 10-Gingerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-18(22)16-19(23)13-11-17-12-14-20(24)21(15-17)25-2/h12,14-15,18,22,24H,3-11,13,16H2,1-2H3/t18-/m0/s1
AIULWNKTYPZYAN-SFHVURJKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
331.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
166.3 °C - closed cup