W252204
Ginger oil
natural, FCC, FG
Origine biologica
Zingiber officinale Roscoe
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D −39°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
254 °C (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ginger; citrus; woody; spicy
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.