G5642
Monosialoganglioside GM3 from canine blood
≥98%, lyophilized powder
Saggio
≥98%
Stato
lyophilized powder
Solubilità
chloroform/methanol/water (9.5:9.5:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research