Vai a
49225
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate potassium salt hydrate
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
α-D-Glucose 1,6-diphosphate potassium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10K4O12P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.48 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
impurities
≤15% water
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14O12P2.4K/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;/m1..../s1
InChI key
OVRXVCAVDXBPQT-QMKHLHGBSA-J
Application
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate is used in the identification, differentiation and characterization of α-phosphoglucomutase(s), β-phosphoglucomutase(s) and α- and β-hexoglucomutase(s).
Biochem/physiol Actions
Metabolite formed via the activity of Glucose-1,6-biphosphate synthase. Glucose-1,6-biphosphate (G-1,6-BP) acts as an inhibitor of hexokinase function and an activator of phosphofructokinase-1 and pyruvate kinase. G-1,6-BP also acts as a coenzyme for phosphoglucomutate and a cofactor for phosphopentomutase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G6893G5875345646
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% dry basis
assay
≥99% (1H-NMR)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless (OECD Test Guideline 105)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤15% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)