G4896
Monoclonal Anti-Gelsolin antibody produced in mouse
clone GS-2C4, ascites fluid
Sinonimo/i:
Gelsolin Detection Antibody, Mouse Anti-Gelsolin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GS-2C4, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
bovine, pig, human, rabbit
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using heat-induced antigen retrieval sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human plasma
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSN(2934)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Altre note
SAB4200750 Anti-Gelsolin antibody, Mouse Monoclonal
clone GS-2C4, purified from hybridoma cell culture
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)