G1377
Gly-Gly-Gly
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gly-Gly-Gly,
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3