Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H27N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.40
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Ala-Ala-Ala-Ala-Ala,
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C15H27N5O6/c1-6(16)11(21)17-7(2)12(22)18-8(3)13(23)19-9(4)14(24)20-10(5)15(25)26/h6-10H,16H2,1-5H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,23)(H,20,24)(H,25,26)
InChI key
XXAUOPDVAKGRPR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Alanine has wide range of applications as food additive and as a component in infusion solutions. It is also used as a precursor for chemical and pharmaceutical products. In a penta-alanine system, resampling helps to increase the efficacy of a “fast-switch” equilibrium sampling protocol.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?