G0878
Gum mastic
Sinonimo/i:
Mastic
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
beads
Colore
faint yellow to light beige
Punto di fusione
80-83 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to yellow
Categorie correlate
Applicazioni
Qualità
WGK 2