60895
Gum rosin
natural resin
Sinonimo/i:
Colophony, Rosin, gum
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Indice di acido
150‑170
Solubilità
chloroform: 0.1 g/mL, clear, slightly yellow to deep yellow
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- for the preparation of testosome patches
- to study its influence on the physical stability of concentrated oil in water emulsions
- for the preparation of rosin nanoparticles containing hydrocortisone (HC)
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves