FNCAS9PROT
FnCas9 Protein
from Francisella novicida, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Sinonimo/i:
Francisella Novicida Cas9
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Confezionamento
pkg of 1 kit (4 components)
applicazioni
CRISPR
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for plasmid or large genomic DNA fragment cloning
- Results in 4-bp 5′ overhangs.
- Cuts purified plasmid DNA more efficiently than SpCas9
Confezionamento
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
Componenti
- one vial of FnCas9 recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× Dilution buffer
- one vial containing 1 mL of Nuclease free water with glycerol
- one vial containing 1 mL of 10× Digestion Buffer
Principio
Ricostituzione
Altre note
Enter the 20bp genomic DNA target sequence (5′ to 3′) plus the adjacent 3′ PAM site. Under special instructions, indicate "FnCas9 crRNA"
Click here to order FnCas9 tracrRNA
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Note legali
Solo come componenti del kit
- FnCas9-NLS from Francisella novicida, expressed in Escherichia coli
- Dilution buffer for Cas9 proteins
- Reconstitution solution for Cas9 proteins
- Digestion buffer 10× for FnCas9
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.