DCAS9P300
Sigma CRISPR dCas9-p300 Activator Expression Plasmid
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
applicazioni
CRISPR
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Functional Genomics/Target ValidationEpigenetic Modification
- Transcriptional Activation
Caratteristiche e vantaggi
- The Sigma CRISPR dCas9p300 plasmid co-expresses p300-HAT and GFP, to easily monitor delivery and expression in your target cell type (figure 1)gRNAs can successfully direct nuclease-deficient Cas9 (dCas9) fused to p300 HAT catalytic domain to increase levels of histone acetylation and endogenous gene expressionThe dCas9-p300 histone acetylation approach represents a distinct mechanism of action relative to dCas9-VP64 or other similar gene activation motifs
Componenti
Linkage
Click here for more information on dcas9-p300 Gene Activator Expression Plasmid.
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma has developed a gene activation system based on a fusion of dCas9 to the catalytic histone acetyltransferase (HAT) core domain of the human E1A-associated protein p300.
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è il fornitore leader di tecnologie di editing e silenziamento genico tra cui CRISPR, Cas9, RNA guida sintetici (sgRNA) e nucleasi a dita di zinco (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).